Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
2 ml, 0,02 ml, ±0,02 ml, nero
Codice catalogo KAVAN632434026516
Nome del fornitore:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Codice catalogo KAVAN632434026516
Nome del fornitore:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
2 ml, 0,02 ml, ±0,02 ml, nero
Price
12.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
 : DIN 12696, ISO 835.
Specifiche
  • Codice colore:
    nero
  • Capacità:
    2 ml
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,02 ml
  • Tolleranza:
    ±0,02 ml