Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
1 ml, 0,01 ml, ±0,01 ml, giallo
Catalog # KAVAN632434026314
Supplier:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Catalog # KAVAN632434026314
Supplier:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
1 ml, 0,01 ml, ±0,01 ml, giallo
Price
12.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
 : DIN 12696, ISO 835.
Specifications
  • Codice colore:
    giallo
  • Capacità:
    1 ml
  • Seq:
    04
  • Divisione:
    0,01 ml
  • Tolleranza:
    ±0,01 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.