Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
50 ml, 0,100 ± ml, rosso
Codice catalogo KAVA632433131025
Nome del fornitore: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Codice catalogo KAVA632433131025
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12690, ISO 648
Specifiche
- Codice colore:rosso
- Capacità:50 ml
- Seq:07
- Tolleranza:0,100 ± ml