Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
5 ml, 0,030 ± ml, bianco
Codice catalogo KAVAN632433131018
Nome del fornitore: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Codice catalogo KAVAN632433131018
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
: DIN 12690, ISO 648
Specifiche
- Codice colore:bianco
- Capacità:5 ml
- Seq:03
- Tolleranza:0,030 ± ml