Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
2 ml, 0,020 ± ml, arancione
Codice catalogo KAVAN632433131016
Nome del fornitore: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Codice catalogo KAVAN632433131016
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12690, ISO 648
Specifiche
- Codice colore:arancione
- Capacità:2 ml
- Tolleranza:0,020 ± ml