Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
1 ml, 0,015 ± ml, blu
Codice catalogo KAVAN632433131014
Nome del fornitore: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Codice catalogo KAVAN632433131014
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12690, ISO 648
Specifiche
- Codice colore:blu
- Capacità:1 ml
- Seq:01
- Tolleranza:0,015 ± ml