Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
50 ml, 0,050 ± ml, rosso
Codice catalogo KAVA632433111025
Nome del fornitore: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Codice catalogo KAVA632433111025
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Non autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12691, ISO 648
Specifiche
- Codice colore:rosso
- Capacità:50 ml
- Seq:10
- Tolleranza:0,050 ± ml