Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 94,0 mm, 107,0 mm
Codice catalogo DENE1010294
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1010294
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:94,0 mm
- Ø superiore:107,0 mm
- Altezza:65,0 mm
- Seq:41