Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
Codice catalogo DENE1010287
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1010287
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:87,0 mm
- Ø superiore:100,0 mm
- Altezza:65,0 mm
- Seq:40