Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Codice catalogo DENE1012231
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1012231
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø inferiore:31,0 mm
- Ø superiore:38,0 mm
- N. di fori:2
- Altezza:35,0 mm
- Seq:29