Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Codice catalogo DENE1012229
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1012229
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø inferiore:29,0 mm
- Ø superiore:35,0 mm
- Ø foro:6,0 mm
- N. di fori:2
- Altezza:30,0 mm
- Seq:25