Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Codice catalogo DENE1011229
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1011229
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Price
SFr. 6.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø inferiore:
    29,0 mm
  • Ø superiore:
    35,0 mm
  • Ø foro:
    6,0 mm
  • N. di fori:
    1
  • Altezza:
    30,0 mm
  • Seq:
    23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..