Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Codice catalogo DENE1011226
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1011226
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Price
SFr. 5.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ø inferiore:
    26,0 mm
  • Ø superiore:
    32,0 mm
  • Ø foro:
    6,0 mm
  • N. di fori:
    1
  • Altezza:
    30,0 mm
  • Seq:
    19