Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Tappi
Tappi in gomma
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
DENE1011221
:
DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
DENE1011221
:
DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
SFr. 3.60
1 * 1 ST
-
+
DENE1010256_TDS.pdf
Drawing_DRWG00
Ø inferiore:
21,0 mm
Ø superiore:
27,0 mm
Ø foro:
5,0 mm
N. di fori:
1
Altezza:
30,0 mm
Seq:
11
Acido salicilico ≥99%, GPR RECTAPUR®
#: 20655.292
: VWR Chemicals
VWR®, Piastre a contatto per il controllo di superfici e aria, irradiate
#: 140774TI
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. USP soluzione volumetrica
#: 31627.368
: VWR Chemicals