Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 4,0 mm, 25,0 mm, 18,0 mm, 22,0 mm
Codice catalogo DENE1012217
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1012217
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:18,0 mm
- Ø superiore:22,0 mm
- Ø foro:4,0 mm
- N. di fori:2
- Altezza:25,0 mm
- Seq:10