Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 31,0 mm, 16,5 mm
Codice catalogo DENE1011212
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1011212
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 31,0 mm, 16,5 mm
Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ø inferiore:
    31,0 mm
  • Ø superiore:
    16,5 mm
  • Ø foro:
    3,0 mm
  • N. di fori:
    1
  • Altezza:
    20,0 mm
  • Seq:
    27