Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
Codice catalogo DENE1011210
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1011210
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
Price
SFr. 0.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø inferiore:
    79,0 mm
  • Ø superiore:
    14,5 mm
  • Ø foro:
    3,0 mm
  • N. di fori:
    1
  • Altezza:
    20,0 mm
  • Seq:
    39