Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Bromopicolinamide 97%
Bottiglia di vetro, 1 g
  APOSOR13060-1G
5-Bromopicolinamide 97%
  APOSOR13060-1G
 :  90145-48-5
5-Bromopicolinamide 97%
Bottiglia di vetro, 1 g
 :  90145-48-5
58.90 SFr.
1 * 1 g
 :  5-Bromopyridine-2-carboxamide
  •  :90145-48-5
  •  :C₆H₅BrN₂O
  •  :MFCD04066715
  •  :201.0200 g/mol
  •  :218…220 °C
  •  :Ambiente
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g