Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, Pipet-Aid® XP
Pipette controller, Pipet-Aid® XP
Pipet-Aid® XP, with UK-plug, 1 - 100 ml
Codice catalogo DRUM4-000-201-E
Pipette controller, Pipet-Aid® XP
Codice catalogo DRUM4-000-201-E
Nome del fornitore:  
Pipette controller, Pipet-Aid® XP
Pipette controller, Pipet-Aid® XP
Pipet-Aid® XP, with UK-plug, 1 - 100 ml
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]THERMO SCIENTIFIC S1 PIPET FILLER, W 1 * 1 pezzi Codice catalogo612-3983
Il prodotto 612-3983 è simile a DRUM4-000-201-E ma potrebbe avere un produttore e/o un imballaggio diverso.
[EN]ACCU-JET S ANTHRACITE INCL. AC ADAPT 1 * 1 pezzi Codice catalogo612-6817
Il prodotto 612-6817 è simile a DRUM4-000-201-E ma potrebbe avere un produttore e/o un imballaggio diverso.
Product Details & Documents
This lightweight, compact controller is specifically designed to minimize operator fatigue. It accepts most pipettes from 1 to 100 ml.
  • Three-speed settings provide more precise control for both aspirate and dispense modes
  • Easy access battery (9 V (Ni-MH)) replacement
  • EZ Grip nosepiece with double membrane filter
  • Small and lightweight
Each aspiration and dispense button has three speeds, (F) Fast, (M) Medium, (S) Slow. The medium speed is suitable for most routine techniques. Fast speed can deliver up to 50 ml in 5 seconds and can be used for rapid filling of large pipettes or breaking up cell clumps. Slow speed is ideal when using small pipettes or when more precise delivery is required.
Informazioni per l'ordine: Supplied with removable stand, Holster-type wall bracket, 220/230 V recharger and four replacement filters.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    1 - 100 ml
  • Descrizione:
    Pipet-Aid® XP, with UK-plug
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    DRUM4-000-201-E
  • Peso:
    78/9 oz.
  • Tipo di batteria:
    9V NiMH
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Self-locking TC filter
    Self-locking TC filter
    DRUM4-000-052
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 884.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pipet-Aid charger, 230 V, CE, EU-plug (8,7 V/8 mA)
    Pipet-Aid charger, 230 V, CE, EU-plug (8,7 V/8 mA)
    613-4251
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, yellow, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, yellow, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-Y
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, assorted colours, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, assorted colours, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-Z
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 338.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, purple, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, purple, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-V
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, orange, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, orange, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-O
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, blue, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, blue, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, green, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, green, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-G
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, red, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, red, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079-R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ grip nosepiece TC filter housing, black, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    EZ grip nosepiece TC filter housing, black, for Pipet-Aid® XP, XL and Hood Mate®
    DRUM4-000-079
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 80.70