Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 118 mm, 35 mm
Codice catalogo LAMA101
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Codice catalogo LAMA101
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 118 mm, 35 mm
Price
SFr. 2.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    35 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Altezza:
    118 mm
  • Seq:
    01