Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
750 ml, 280 mm, 81 mm
Codice catalogo LAMA106
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Codice catalogo LAMA106
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
750 ml, 280 mm, 81 mm
Price
SFr. 8.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    81 mm
  • Capacità:
    750 ml
  • Altezza:
    280 mm
  • Seq:
    05