Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox, 400 mm, 70 mm
Catalog # 510-1997
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-1997
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox, 400 mm, 70 mm

Price
SFr. 1’050.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    400 mm
  • Descrizione:
    Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox
  • Altezza:
    70 mm
  • Seq:
    15