Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Vaschette intermedie, in acciaio inox, 450 mm, 100 mm
Codice catalogo 510-1949
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-1949
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Vaschette intermedie, in acciaio inox, 450 mm, 100 mm

Price
SFr. 563.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    450 mm
  • Descrizione:
    Vaschette intermedie, in acciaio inox
  • Altezza:
    100 mm
  • Seq:
    28
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.