Power Cables for Vacuum Controllers
Power cable LKG, EU-plug
Katalognr. VACU20637652
Anbieter: VACUUBRAND
Direkt zu
Product Details & Documents
Power cables for Peltronic® exhaust vapour condenser and vacuum controllers VNC 2.
Technische Daten
- Descrizione:Power cable LKG, EU-plug
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..