Control units
MIXcontrol 40, con interfaccia RS232, spina UK
Codice catalogo TMAG90410_UK
Vai a
Discontinued
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:MIXcontrol 40, con interfaccia RS232, spina UK
- Seq:13
- Cat. No.:TMAG90410_UK
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 40
- Intervallo di velocità:100 - 2000 min⁻¹
- L×P×A:200×155×48 mm
- Potenza in ingresso:40 W