Control units
MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina UK
Codice catalogo TMAG90210_UK
Vai a
Discontinued
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina UK
- Seq:07
- Cat. No.:TMAG90210_UK
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 20
- Intervallo di velocità:100 - 1600 min⁻¹
- L×P×A:200×155×38 mm
- Potenza in ingresso:20 W