Control units
MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina CH
Codice catalogo TMAG90210_CH
Nome del fornitore: 2MAG
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina CH
- Seq:05
- Cat. No.:TMAG90210_CH
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 20
- Intervallo di velocità:100 - 1600 min⁻¹
- L×P×A:200×155×38 mm
- Potenza in ingresso:20 W