VWR®, Pipette Pasteur
Non cotonata, punta staccabile, 2 ml, 270 mm
Vetro soda-calcico, monouso.
- Non sterile
- Il processo di produzione automatizzato garantisce la totale uniformità della produzione
- Apertura superiore affusolata per l'inserimento del batuffolo di cotone
- Diametro esterno del corpo superiore: 7,1 mm, spessore della parete: 0,53 mm, Ø esterno getto: 1,5 mm
Documents
Centrifugation Solutions from Avantor VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Product Literature
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Conformity declaration
- Capacità:2 ml
- Descrizione:Non cotonata, punta staccabile
- Lunghezza:270 mm
- Seq:007