Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling cannulae
Filling cannulae
Filling cannulae, G 20, 76 mm
Codice catalogo MURRM720/05
Nome del fornitore:   MURRAY S
Filling cannulae
Codice catalogo MURRM720/05
Nome del fornitore:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 20, 76 mm
Price
SFr. 46.10
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Ordering information: Different sizes and gauges are available.
Documents
Specifiche
  • Gauge:
    G 20
  • Descrizione:
    Filling cannulae
  • Lunghezza:
    76 mm
  • Seq:
    010