Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 76 mm
Codice catalogo MURRM714/05
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Informazioni per l'ordine: Different sizes and gauges are available.
Documents
MURRM714^06_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Gauge:G 14
- Descrizione:Filling cannulae
- Lunghezza:76 mm
- Seq:007