Accessori
Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
Catalog # ZEIS4155101813000
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
- Seq:19
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



