Accessori
Microscope stand with binocular phototube
Codice catalogo 630-2146
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Microscope stand with binocular phototube
- Seq:13
- Testa:Inclinazione di 45°
- Cat. No.:630-2146
- Oculari:WF 10×/20 mm
- Tipo:Binocular
- Modello:Kit 5
- Condensatore:-
- Illuminazione:Halogen 6V /30 W
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Metodo d’osservazione:Contrasto di fase
- Tavolino:200×239 mm with metal insert
- Messa a fuoco:Comando coassiale macro e micro
- Obiettivi:-