Orders LinkContactUsLinkComponent
Eyewash station and solution, Maxi
Soluzione sterile di lavaggio oculare, NaCl allo 0,9%, tempo di risciacquo 10 min., flacone da 1000 ml
Codice catalogo 118-0238
Nome del fornitore:   Plum Safety
Eyewash station and solution, Maxi
Codice catalogo 118-0238
Nome del fornitore:  Plum Safety
Eyewash station and solution, Maxi
Eyewash station and solution, Maxi
Soluzione sterile di lavaggio oculare, NaCl allo 0,9%, tempo di risciacquo 10 min., flacone da 1000 ml
Price
43.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chloride solution (0,9%). It is equipped with an ergonomic eye cup and a dust cover.
  • Station is particularly suitable for use in workplaces where a longer rinsing time is required
  • Bottle can be used for refilling the eyewash station.
Total rinsing time of the station: 20 minutes
W×D×H of the station: 300×132×240 mm
Shelf life: 3 years
Specifiche
  • Descrizione:
    Soluzione sterile di lavaggio oculare, NaCl allo 0,9%, tempo di risciacquo 10 min., flacone da 1000 ml
  • Seq:
    02