Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitore con coperchio a pressione
Contenitore con coperchio a pressione
35 ml, 34 mm, 60 mm
Codice catalogo KART2585
Nome del fornitore:   KARTELL
Contenitore con coperchio a pressione
Codice catalogo KART2585
Nome del fornitore:  KARTELL
Contenitore con coperchio a pressione
Contenitore con coperchio a pressione
35 ml, 34 mm, 60 mm
Price
SFr. 321.00
Log in per disponibilità
1 * 750 ST
Product Details & Documents
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    34 mm
  • Capacità:
    35 ml
  • Altezza:
    60 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..