Secchi con coperchi a pressione
bianco, 5,7 L, 210/191 mm, 195 mm
Codice catalogo 216-0791
Nome del fornitore: JOKEY PLASTIK
Vai a
Product Details & Documents
In PP, bianco opaco.
- Resistenti ai prodotti chimici
- Impilabili e robusti con maniglia per il trasporto in plastica
- Asettici aperti
Secchi monouso riciclabili per trasporto e consegna; migliorano le condizioni di lavoro eliminando le attività di lavaggio e decantazione. Coperchio antimanomissione a bordo alto e dritto.
Specifiche
- Capacità:5,7 L
- Colore:bianco
- Altezza:195 mm
- Seq:03
- Ø superiore / Ø inferiore:210/191 mm