Secchi con coperchi a pressione
bianco, 3 L, 184/170 mm, 139 mm
Catalog # 216-0793
Supplier: JOKEY PLASTIK
Jump to:
Product Details & Documents
In PP, bianco opaco.
- Resistenti ai prodotti chimici
- Impilabili e robusti con maniglia per il trasporto in plastica
- Asettici aperti
Secchi monouso riciclabili per trasporto e consegna; migliorano le condizioni di lavoro eliminando le attività di lavaggio e decantazione. Coperchio antimanomissione a bordo alto e dritto.
Specifications
- Capacità:3 L
- Colore:bianco
- Altezza:139 mm
- Seq:01
- Ø superiore / Ø inferiore:184/170 mm