Orders LinkContactUsLinkComponent
Secchi con coperchi a pressione
Secchi con coperchi a pressione
bianco, 10,7 L, 251/226 mm, 264 mm
Codice catalogo 216-0792
Nome del fornitore:   JOKEY PLASTIK
Secchi con coperchi a pressione
Codice catalogo 216-0792
Nome del fornitore:  JOKEY PLASTIK
Secchi con coperchi a pressione
Secchi con coperchi a pressione
bianco, 10,7 L, 251/226 mm, 264 mm
Price
SFr. 150.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
In PP, bianco opaco.
  • Resistenti ai prodotti chimici
  • Impilabili e robusti con maniglia per il trasporto in plastica
  • Asettici aperti
Secchi monouso riciclabili per trasporto e consegna; migliorano le condizioni di lavoro eliminando le attività di lavaggio e decantazione. Coperchio antimanomissione a bordo alto e dritto.
Specifiche
  • Capacità:
    10,7 L
  • Colore:
    bianco
  • Altezza:
    264 mm
  • Seq:
    04
  • Ø superiore / Ø inferiore:
    251/226 mm