Inserti auricolari monouso, E-A-RSoft™ FX
Inserto auricolare, senza cordino, verde chiaro
Catalog # 111-0835
Supplier: 3M
Jump to:
Product Details & Documents
Inserti auricolari affusolati a campana, in schiuma estremamente morbida e semplici da inserire, per una protezione acustica efficace e livello di riduzione del rumore più alto nel settore. La formula personalizzata della schiuma poliuretanica conferisce morbidezza imbattibile e recupero lento per la massima comodità.
- Quando vengono modellati si crea una flangia che ne agevola l'inserimento
- Inserimento semplice nel condotto uditivo
- Disponibile con o senza cordoncino
- Compatibile con altri DPI
SNR: 39 dB
Specifications
- Colore:verde chiaro
- Descrizione:Inserto auricolare, senza cordino