Affinity chromatography columns, HiTrap™ KappaSelect
HiTrap™ KappaSelect, PP, 16×25 mm, 5 ml
Codice catalogo 17-5458-12
Nome del fornitore: Cytiva
Affinity chromatography columns, HiTrap™ KappaSelect
Codice catalogo 17-5458-12
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
KappaSelect is an affinity medium designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
Antibody fragments, especially Fabs, are getting increased attention as potential biopharmaceuticals because they have some advantages over monoclonal antibodies (MAbs).
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Capacità:5 ml
- Descrizione:HiTrap™ KappaSelect
- Colonna:PP
- Dimensione delle sfere:16×25 mm
- Cat. No.:17-5458-12
- Stoccaggio:4 to 8°C, 20% Ethanol
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



