Storage tubes, barcoded, Corning®
384× 2D barcoded storage tubes, round, without plug caps, 110 µl, nero, racked, do 90 µl
Codice catalogo 479-0972
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:racked
- Volume di lavoro raccomandato:do 90 µl
- Capacità:110 µl
- Colore:nero
- Descrizione:384× 2D barcoded storage tubes, round, without plug caps
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesEmpty racks with lids for 384 round or square storage tubes731-0248blu-Log in per disponibilità1 * 20 ST - SFr. 270.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat731-0247arancione384 caps per matLog in per disponibilità1 * 38.400 ST - SFr. 5’250.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 384× storage tube plug cap for round tube384× storage tube plug cap for round tube731-0246arancionebulk packLog in per disponibilità1 * 38.400 ST - SFr. 3’750.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesEmpty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubes731-0245naturale-Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 101.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap731-0243biancobulk packedLog in per disponibilità1 * 9.600 ST - SFr. 728.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on mat731-0244bianco96 caps per matLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - SFr. 1’020.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover731-0242arancione96 caps per matLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - SFr. 4’190.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring731-0241arancionebulk packedLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - SFr. 3’490.00