Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps, 1,3 ml, arancione, racked with cover, do 1,1 ml
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Confezione:racked with cover
- Volume di lavoro raccomandato:do 1,1 ml
- Capacità:1,3 ml
- Colore:arancione
- Descrizione:96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0248Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesblu-Connexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - SFr. 270.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0247384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per matarancione384 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - SFr. 5’250.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0246384× storage tube plug cap for round tubearancionebulk packConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - SFr. 3’750.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0245Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesnaturale-Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 101.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0243Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capbiancobulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 9.600 ST - SFr. 728.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-0244Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matbianco96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 1’020.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-024296× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with coverarancione96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 4’190.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneColoreConfezioneDisponibilitéPrix
- 731-024196× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ringarancionebulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 3’490.00