Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps, 1,3 ml, arancione, bulk packed, do 1,1 ml
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:bulk packed
- Volume di lavoro raccomandato:do 1,1 ml
- Capacità:1,3 ml
- Colore:arancione
- Descrizione:96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesEmpty racks with lids for 384 round or square storage tubes731-0248blu-Log in per disponibilità1 * 20 ST - 270.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat731-0247arancione384 caps per matLog in per disponibilità1 * 38.400 ST - 5 250.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 384× storage tube plug cap for round tube384× storage tube plug cap for round tube731-0246arancionebulk packLog in per disponibilità1 * 38.400 ST - 3 750.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesEmpty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubes731-0245naturale-Log in per disponibilità1 * 10 ST - 101.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap731-0243biancobulk packedLog in per disponibilità1 * 9.600 ST - 728.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on mat731-0244bianco96 caps per matLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - 1 020.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover731-0242arancione96 caps per matLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - 4 190.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreConfezioneDisponibilitàPrice
- 96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring731-0241arancionebulk packedLog in per disponibilità1 * 4.800 ST - 3 490.00 SFr.