General purpose sample storage vials and caps
4,00 ml, 15×45 mm, ambra, Yes, 13-425, PP, PTFE/silicone
HEWL5183-4321
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:13-425
- Ø×A:15×45 mm
- Setto:PTFE/silicone
- Capacità:4,00 ml
- Colore:ambra