Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin kits, Micro HOOK™
Biotin kits, Micro HOOK™
HOOK™ Sulfo-NHS-SS-Biotin Kit, 1 KIT
N° de catalogue 786-696
Fournisseur:   G-Biosciences
Biotin kits, Micro HOOK™
N° de catalogue 786-696
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Biotin kits, Micro HOOK™
Biotin kits, Micro HOOK™
HOOK™ Sulfo-NHS-SS-Biotin Kit, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 497.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The micro HOOK™ Biotin kits are designed to label small amounts of proteins, with each kit designed for 8 to 10 labellings of 50 to 250 µg protein/reaction.
  • Micro kit for labelling protein primary amines
  • Optimizer Buffer™ for improved coupling efficiency
  • Gel filtration columns for rapid (<10 minute) purification
  • Labels 50 to 250µg protein/reaction
  • Suitable for 8 to 10 couplings
Kits contain the following Biotin reagents
HOOK™ Sulfo-NHS-Biotin - amine reactive reagent, shortest spacer arm
HOOK™ Sulfo-NHS-LC-Biotin - amine reactive reagent, longer spacer arm
HOOK™ Sulfo-NHS-SS-Biotin - cleavable, amine reactive reagent
HOOK™ NHS-dPEG₄-Biotin - amine reactive pegylated reagent
Spécifications
Spécifications
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    HOOK™ Sulfo-NHS-SS-Biotin Kit
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.