Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP mix
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml, 5 µmol
Codice catalogo 786-443
Nome del fornitore:   G-Biosciences
dNTP mix
Codice catalogo 786-443
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml, 5 µmol
Numero CAS:  
Price
SFr. 61.20
Log in per disponibilità
1 * 5 µmol
Product Details & Documents
Aqueous mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each at a final concentration of 10 or 25 mM.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 µmol
  • Descrizione:
    Deoxynucleotide Mix, 10 mM solution, 0,5 ml