Pipette tips
Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, Trasparente, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
Codice catalogo DELT200026
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:06
- Stile punta:Extended length (91 mm)
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette