Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/Cl reference systems, 250 mL
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Codice catalogo METT51350074
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/Cl reference systems