Maintenance solutions for electrodes
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml, 250 mL
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
Codice catalogo METT51350100
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMettler InLab® Sensors
Letteratura sul prodotto
SDS_IT_CH_METT51350104
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml