Orders LinkContactUsLinkComponent
Maintenance solutions for electrodes
Maintenance solutions for electrodes
Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
Codice catalogo METT51350102
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
Codice catalogo METT51350102
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
Maintenance solutions for electrodes
Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 37.80
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Cleaning solution thiourea, 250 ml