Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 7,00, 250 mL
Codice catalogo METT51350006
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METT51350006
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 7,00, 250 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 31.00
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • Valore pH:
    7,00